Merck
ATE341033972
AstaTech, Inc.
METHYL 2-(3-(2-METHOXYBENZYL)UREIDO)BENZOATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
314.34
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-({[(2-methoxybenzyl)amino]carbonyl}amino)benzoate
Inchi Code
1S/C17H18N2O4/c1-22-15-10-6-3-7-12(15)11-18-17(21)19-14-9-5-4-8-13(14)16(20)23-2/h3-10H,11H2,1-2H3,(H2,18,19,21)
Clave InChI
NXPXGJPKTFXGPE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10622
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3377
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)