Merck
ATE341033942
AstaTech, Inc.
4-(2-CHLOROPHENYLTHIO)BENZOIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
264.73
Número MDL:
Iupac Name
4-[(2-chlorophenyl)sulfanyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H9ClO2S/c14-11-3-1-2-4-12(11)17-10-7-5-9(6-8-10)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
Clave InChI
ZHDLDVXKMIFTOT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10592
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3287
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)