Merck
ATE341033733
AstaTech, Inc.
3-BENZENESULFONYLPROPYLAMINE HCL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.73
Número MDL:
Iupac Name
3-(phenylsulfonyl)-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO2S.ClH/c10-7-4-8-13(11,12)9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,4,7-8,10H2;1H
Clave InChI
NRQOXYYYKSXJAC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10383
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR2660
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)