Merck
ATE341033451
AstaTech, Inc.
3-PIPERIDIN-4-YLMETHYLPYRIDINE 2HCL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.18
Número MDL:
Iupac Name
3-(4-piperidinylmethyl)pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2.2ClH/c1-2-11(9-13-5-1)8-10-3-6-12-7-4-10;;/h1-2,5,9-10,12H,3-4,6-8H2;2*1H
Clave InChI
YAORYHAQUWVVDT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10102
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1811
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)