ATE341033407
AstaTech, Inc.
3-(3,5-DICHLOROPHENYL)BENZENESULFONYL CHLORIDE
About This Item
Iupac Name
3',5'-dichloro[1,1'-biphenyl]-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H7Cl3O2S/c13-10-4-9(5-11(14)7-10)8-2-1-3-12(6-8)18(15,16)17/h1-7H
Clave InChI
XJTPQWBMYWHCOC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1679
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)