ATE326365936
AstaTech, Inc.
2-(5-FORMYL-2,4-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)ACETIC ACID
About This Item
Iupac Name
(5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-5-7(3-9(12)13)6(2)10-8(5)4-11/h4,10H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
WAFGISWUPUETKX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=52388
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)