Merck
ATE067529686
AstaTech, Inc.
N-(4-BROMOPHENYL-N-(3-CYANOPHENYL)AMINE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
273.13
Número MDL:
Iupac Name
3-(4-bromoanilino)benzonitrile
Inchi Code
1S/C13H9BrN2/c14-11-4-6-12(7-5-11)16-13-3-1-2-10(8-13)9-15/h1-8,16H
Clave InChI
KNBAHWVBIOSXQS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5297
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=56995
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)