Merck
ATE014416588
AstaTech, Inc.
BOC-D,L-4,4,4-TRIFLUOROVALINE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
271.24
Número MDL:
Iupac Name
N-(tert-butoxycarbonyl)-4,4,4-trifluorovaline
Inchi Code
1S/C10H16F3NO4/c1-5(10(11,12)13)6(7(15)16)14-8(17)18-9(2,3)4/h5-6H,1-4H3,(H,14,17)(H,15,16)
Clave InChI
URADCGNNXPUQAP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5251
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=56869
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)