Merck
ATE002883412
AstaTech, Inc.
2,4-DICHLORO-5-[(ETHYLTHIO)METHYL]PYRIMIDINE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,4-dichloro-5-[(ethylsulfanyl)methyl]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H8Cl2N2S/c1-2-12-4-5-3-10-7(9)11-6(5)8/h3H,2,4H2,1H3
Clave InChI
LVMRWJLPIBPOMZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=9354
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=68391
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)