APOH95E5EC1A
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
About This Item
Iupac Name
5-bromo-4-cyanoquinoline 1-oxide
Inchi Code
1S/C10H5BrN2O/c11-8-2-1-3-9-10(8)7(6-12)4-5-13(9)14/h1-5H
InChI key
LRIZCMXPISODHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)