Merck
APOH93ED6134
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
282.04
Número MDL:
Iupac Name
2-(3-bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H4BrF4N/c10-6-1-2-7(11)5(3-4-15)8(6)9(12,13)14/h1-2H,3H2
Clave InChI
PQUAZWMWHVWEIZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-6-fluoro-2-trifluoromethylphenylacetonitrile
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-6-fluoro-2-trifluoromethylphenylacetonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)