Merck
APOH93ED611F
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-chloro-2,6-difluorobenzyl bromide
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 76,70
500 MG
US$ 100,10
1 G
US$ 130,00
2.5 G
US$ 260,00
Referencia (SKU) del distribuidor: F0001-4112-250MG
US$ 76,70
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 76,70
500 MG
US$ 100,10
1 G
US$ 130,00
2.5 G
US$ 260,00
About This Item
Peso molecular:
320.36
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: F0001-4112-250MG
US$ 76,70
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-bromo-3-(bromomethyl)-5-chloro-2,4-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C7H3Br2ClF2/c8-2-3-6(11)4(9)1-5(10)7(3)12/h1H,2H2
InChI key
BEXNFBZAFCAQBG-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-chloro-26-difluorobenzyl-bromide
pictograms
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-chloro-26-difluorobenzyl-bromide