Documentos clave
APOH93D950C2
Apollo Scientific Ltd
Dodecyl carbonochloridate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.79
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
dodecyl chloridocarbonate
Inchi Code
1S/C13H25ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13(14)15/h2-12H2,1H3
Clave InChI
AFPOMDNRTZLRMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)