Merck
APOH6F3D058C
Apollo Scientific Ltd
Potassium trifluoro[7-(trifluoromethyl)-4-isoquinolyl]borate
About This Item
Peso molecular:
303.06
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
potassium trifluoro(7-(trifluoromethyl)isoquinolin-4-yl)borate
Inchi Code
1S/C10H5BF6N.K/c12-10(13,14)7-1-2-8-6(3-7)4-18-5-9(8)11(15,16)17;/h1-5H;/q-1;+1
Clave InChI
RRSZMNNQEUBTOJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-trifluoro7-trifluoromethyl-4-isoquinolylborate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-trifluoro7-trifluoromethyl-4-isoquinolylborate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)