APOH6F3D04AC
Apollo Scientific Ltd
4,5-Dibromothiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
4,5-dibromo-2-thiophenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H2Br2OS/c6-4-1-3(2-8)9-5(4)7/h1-2H
Clave InChI
CHRAVDVWAPGZOY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/45-dibromothiophene-2-carbaldehyde
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)