APOH57C990F9
Apollo Scientific Ltd
(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
About This Item
Iupac Name
(4-chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H4ClN3/c6-5-3-8-9(4-5)2-1-7/h3-4H,2H2
Clave InChI
ZEFWSTXCHGXTJA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-1h-pyrazol-1-ylacetonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)