Merck
APOH3258230B
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 5-methylthiazole-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 5-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO2S/c1-3-10-7(9)6-5(2)11-4-8-6/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
SNOLCJGSEPTCMD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-methylthiazole-4-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-methylthiazole-4-carboxylate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)