APOH316CDE5C
Apollo Scientific Ltd
2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
About This Item
Iupac Name
2-cyclopropyl-6-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C9H10FN/c10-8-3-1-2-7(9(8)11)6-4-5-6/h1-3,6H,4-5,11H2
Clave InChI
IFRXOKRMTNFTGB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-cyclopropyl-6-fluoroaniline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)