Merck
APOH316CDE42
Apollo Scientific Ltd
8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
8-fluoro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C10H5F4NO/c11-7-4-5(10(12,13)14)3-6-8(16)1-2-15-9(6)7/h1-4H,(H,15,16)
Clave InChI
YQCQZKJDWDFKBC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-fluoro-6-trifluoromethylquinolin-4-ol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-fluoro-6-trifluoromethylquinolin-4-ol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)