Merck
APOH316CDE2C
Apollo Scientific Ltd
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.2
Número MDL:
Iupac Name
2,6-difluoro-4-methoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H7F2NO3S/c1-13-4-2-5(8)7(6(9)3-4)14(10,11)12/h2-3H,1H3,(H2,10,11,12)
Clave InChI
BBMYFECYKDMNOO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluoro-4-methoxybenzenesulfonamide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluoro-4-methoxybenzenesulfonamide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)