Merck
APOH316CDDD1
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
274.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H9F3O4/c1-2-17-11(16)10-6-7-5-8(19-12(13,14)15)3-4-9(7)18-10/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
VSPBCKIJXZTQPA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-trifluoromethoxybenzofuran-2-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-trifluoromethoxybenzofuran-2-carboxylate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)