Merck
APOH316CDD7D
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
272.07
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-2,6-difluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H4BrF2NO2S/c7-3-1-4(8)6(5(9)2-3)13(10,11)12/h1-2H,(H2,10,11,12)
Clave InChI
XSCXKUIQRGHUQJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-26-difluorobenzenesulfonamide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-26-difluorobenzenesulfonamide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)