Merck
APOH303C39D3
Apollo Scientific Ltd
7-Bromo-5-nitrobenzofuran
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.03
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-bromo-5-nitrobenzofuran
Inchi Code
1S/C8H4BrNO3/c9-7-4-6(10(11)12)3-5-1-2-13-8(5)7/h1-4H
InChI key
IVLIXOREUPTURA-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-5-nitrobenzofuran
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-5-nitrobenzofuran
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)