Saltar al contenido
See announcements regarding special shipping instructions for 2025 January and Lunar New Year.
Merck
APOH30347AD8
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2-chloro-5-iodophenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
333.35
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-5-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H3BrClIO/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2,10H
InChI key
CRTGJCONBCCZTQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-chloro-5-iodophenol
pictograms
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-chloro-5-iodophenol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)