Merck
APOH11C5AF6D
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-fluoro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H5FN2O/c1-10-5(4-9)2-3-6(8)7(10)11/h2-3H,1H3
Clave InChI
VMUOXNQVBSAYQR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-1-methyl-6-oxo-16-dihydropyridine-2-carbonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-1-methyl-6-oxo-16-dihydropyridine-2-carbonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)