APOH10B59006
Apollo Scientific Ltd
Benzofuran-5-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
1-benzofuran-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H5NO/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-5H
Clave InChI
SXFQAFFSEZRQCJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/benzofuran-5-carbonitrile
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/benzofuran-5-carbonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)