Merck
APOH0680BED8
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
340.94
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 3-bromo-2-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6BrIO2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(9)7(5)10/h2-4H,1H3
InChI key
UVSNHIBMLWUZCP-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-bromo-2-iodobenzoate
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-bromo-2-iodobenzoate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)