Merck
APOH0680BE61
Apollo Scientific Ltd
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.62
Número MDL:
Iupac Name
3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C8H7ClN4O/c9-7-6(8(14)12-10)11-5-3-1-2-4-13(5)7/h1-4H,10H2,(H,12,14)
Clave InChI
HZGMOGDKMHZGBL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloroimidazo12-apyridine-2-carbohydrazide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloroimidazo12-apyridine-2-carbohydrazide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)