Merck
APOH03CD9B00
Apollo Scientific Ltd
2,4-Dibromo-5-methoxybenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
293.94
Número MDL:
Iupac Name
2,4-dibromo-5-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6Br2O2/c1-12-8-2-5(4-11)6(9)3-7(8)10/h2-4H,1H3
Clave InChI
YNFYLBAXTVUPKS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-dibromo-5-methoxybenzaldehyde
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-dibromo-5-methoxybenzaldehyde
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)