Merck
APOH03CD8F94
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
263.46
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-chloro-4-iodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3ClIN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
InChI key
OUVGLBKTGXKVKS-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-iodobenzonitrile
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-iodobenzonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)