Merck
APOH03CD8F65
Apollo Scientific Ltd
5-Iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
297.1
Número MDL:
Iupac Name
5-iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C10H8IN3/c11-8-6-13-10(12)9(14-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,12,13)
Clave InChI
LMOMNUSSNLMKQJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)