Merck
APOH039F93D9
Apollo Scientific Ltd
2-Aminoquinazolin-4-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-amino-4(3H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C8H7N3O/c9-8-10-6-4-2-1-3-5(6)7(12)11-8/h1-4H,(H3,9,10,11,12)
Clave InChI
SDTFBAXSPXZDKC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-aminoquinazolin-4-ol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-aminoquinazolin-4-ol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)