APOH039F93BF
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-3-methyl-1H-indole-7-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
5-bromo-3-methyl-1H-indole-7-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H7BrN2/c1-6-5-13-10-7(4-12)2-8(11)3-9(6)10/h2-3,5,13H,1H3
Clave InChI
KMQQSKDTKMRIBU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-3-methyl-1h-indole-7-carbonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)