Merck
APOH03871BC8
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-mercapto-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2-thioxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7NO3S/c1-12-8(11)5-2-3-7-6(4-5)10-9(14)13-7/h2-4H,1H3,(H,10,14)
Clave InChI
JMJGRFGKJKXVPP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-mercapto-13-benzoxazole-5-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-mercapto-13-benzoxazole-5-carboxylate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)