Merck
APO959408682
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 2,2-difluorohexanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 2,2-difluorohexanoate
Inchi Code
1S/C8H14F2O2/c1-3-5-6-8(9,10)7(11)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
XTUTXYBGTIFZFQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-22-difluorohexanoate
Synonym
Ethyl 2,2-difluorocaproate
Flash Point
83-85/15mm
Pictogramas
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-22-difluorohexanoate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)