Merck
APO948335025
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-iodoaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
297.92
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-3-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H5BrIN/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
Clave InChI
TXDUNPPIEVYUJH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-iodoaniline
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-iodoaniline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)