APO948334872
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-5-iodobenzene-1,2-diamine
About This Item
Iupac Name
4-bromo-5-iodobenzene-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C6H6BrIN2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,9-10H2
Clave InChI
BQSAZYDBXOOOEM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-iodobenzene-12-diamine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)