Merck
APO497443928
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2,4-difluorophenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.99
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2,4-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3BrF2O/c7-3-1-6(10)5(9)2-4(3)8/h1-2,10H
Clave InChI
ZLUWZDGMZGVBGM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-24-difluorophenol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-24-difluorophenol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)