Merck
APO497443924
Apollo Scientific Ltd
3,4,5,6-Tetrafluorosalicylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.08
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
173
Iupac Name
2,3,4,5-tetrafluoro-6-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H2F4O3/c8-2-1(7(13)14)6(12)5(11)4(10)3(2)9/h12H,(H,13,14)
InChI key
WKYGDMSOKGXAAY-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3456-tetrafluorosalicylic-acid
Synonym
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-hydroxybenzoic acid
Boiling point
173
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3456-tetrafluorosalicylic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)