APO465887061
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrFO3/c8-4-2-6(10)3(7(11)12)1-5(4)9/h1-2,10H,(H,11,12)
Clave InChI
MNWUKSCLDBHHKU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)