Merck
APO456876951
Apollo Scientific Ltd
2-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.16
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
[2-(difluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O3/c10-9(11)14-7-4-2-1-3-6(7)5-8(12)13/h1-4,9H,5H2,(H,12,13)
InChI key
HQSIEUGDICOLBI-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-difluoromethoxyphenylacetic-acid
pictograms
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-difluoromethoxyphenylacetic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)