APO456876946
Apollo Scientific Ltd
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
About This Item
Iupac Name
(2E)-3-[4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C11H9F3O2/c1-7-2-3-8(4-5-10(15)16)6-9(7)11(12,13)14/h2-6H,1H3,(H,15,16)/b5-4+
Clave InChI
NYGYUKFEDBHBBB-SNAWJCMRSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methyl-3-trifluoromethylcinnamic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)