Merck
APO456876756
Apollo Scientific Ltd
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
81-83
Iupac Name
3-methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c1-5-2-6(8(13)14)4-7(3-5)15-9(10,11)12/h2-4H,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
OCLLNMRZSFBMBJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methyl-5-trifluoromethoxybenzoic-acid
Synonym
5-(Trifluoromethoxy)-m-toluic acid, 3-Carboxy-5-(trifluoromethoxy)toluene
Boiling point
81-83
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methyl-5-trifluoromethoxybenzoic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)