Merck
APO456798119
Apollo Scientific Ltd
N,N-Dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.17
Número MDL:
Iupac Name
N-(4-fluoro-2-nitrophenyl)-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C8H9FN2O2/c1-10(2)7-4-3-6(9)5-8(7)11(12)13/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
RGCUVPLVTHHXMT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/nn-dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/nn-dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)