Merck
APO456797871
Apollo Scientific Ltd
2',3',5'-Trifluoroacetophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.12
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(2,3,5-trifluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H5F3O/c1-4(12)6-2-5(9)3-7(10)8(6)11/h2-3H,1H3
Clave InChI
ZCVPTIVXINDYGY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
96%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/235-trifluoroacetophenone
Synonym
1-(2,3,5-Trifluorophenyl)ethan-1-one
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/235-trifluoroacetophenone
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)