Merck
APO456795412
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-methylbenzylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
densidad
1.05
Iupac Name
3-fluoro-4-methylbenzylamine
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,5,10H2,1H3
Clave InChI
XCAJNBJDLZPHNB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylbenzylamine
Synonym
(3-Fluoro-4-methylphenyl)methylamine, 4-(Aminomethyl)-2-fluorotoluene
densidad
1.05
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylbenzylamine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)