Merck
APO456790924
Apollo Scientific Ltd
8-Amino-7-methylquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
46-48
Iupac Name
7-methyl-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C10H10N2/c1-7-4-5-8-3-2-6-12-10(8)9(7)11/h2-6H,11H2,1H3
Clave InChI
LOVKAXWPSDVFJO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-amino-7-methylquinoline
Boiling point
46-48
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-amino-7-methylquinoline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)