APO456789568
Apollo Scientific Ltd
Methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
About This Item
bp
141-144
Iupac Name
methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C10H11NO6/c1-15-8-4-6(10(12)17-3)7(11(13)14)5-9(8)16-2/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
SYYKLKHBZGFKOC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-45-dimethoxy-2-nitrobenzoate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)