Merck
APO455838152
Apollo Scientific Ltd
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
303.03
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-1-[2,4-difluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H4BrF5O/c10-3-6(16)4-1-2-5(11)7(8(4)12)9(13,14)15/h1-2H,3H2
InChI key
KWSCRQQYUIUGDN-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-3-trifluoromethylphenacyl-bromide
Synonym
2-Bromo-2',4'-difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone, 2-Bromo-1-[2,4-difluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
pictograms
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-3-trifluoromethylphenacyl-bromide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)