Merck
APO455837670
Apollo Scientific Ltd
2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.6
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
171-173
Iupac Name
2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7ClFNO/c9-7-4-6(10)2-1-5(7)3-8(11)12/h1-2,4H,3H2,(H2,11,12)
Clave InChI
KKNGNQGKYUBBKL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-2-chloro-4-fluorophenylacetamide
Synonym
2-chloro-4-fluorophenylacetamide
Boiling point
171-173
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-2-chloro-4-fluorophenylacetamide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)